N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L08381.06 L08381.14
L08381.06EA 59 EUR InStock
L08381.06 L08381.14
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine 98%
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine
Purity: 98% CAS No.: 140-50-1 Molecular Formula: C10H12N2O2 Formula Weight: 192.22 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2806271 MDL No.: MFCD00026142
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,22 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026142
Numéro CAS: 140-50-1
EINECS: 205-417-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité