N-Carbobenzyloxy-D-alanine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08382.06EA 52.8 EUR InStock
L08382.06 L08382.03
N-Carbobenzyloxy-D-alanine ≥98%
N-Carbobenzyloxy-D-alanine
Formule: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223,2 g/mol
Point de fusion: 83…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063126
Numéro CAS: 26607-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité