Norbornane-2-carboxylic acid principalement endo- isomère 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L08439.14EA 335 EUR InStock
L08439.14 L08439.06
Norbornane-2-carboxylic acid principalement endo- isomère 98%
Norbornane-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Point d'ébullition: 134…136 °C (16 mmHg)
Point de fusion: ∼ 40 °C
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167749
Numéro CAS: 824-62-4
EINECS: 212-532-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité