5-Norbornene-2-carboxylic acid principalement endo- isomère 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic Acid
L08444.06 L08444.14
L08444.06EA 26.9 EUR InStock
L08444.06 L08444.14
5-Norbornene-2-carboxylic acid principalement endo- isomère 97%
5-Norbornene-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 120-74-1 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4940 Boiling Point: 136-138°/14mm Beilstein Reference: 637167 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00085356
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 136…138 °C (14 mmHg)
Densité: 1.129
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085356
Numéro CAS: 120-74-1
EINECS: 204-422-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité