Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2H-Pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L08473.06EA 95.6 EUR InStock
L08473.06
2H-Pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one 98%
2H-Pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one


Formule: C₇H₆N₂O₂
MW: 150,14 g/mol
Point de fusion: 204…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006697
Numéro CAS: 20348-09-8
EINECS: 243-751-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité