5-Cyanouracil 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L08490.03 L08490.06
L08490.03EA 122 EUR InStock
L08490.03 L08490.06
5-Cyanouracil 97%
5-Cyanouracil
Purity: 97% CAS No.: 5428-41-1 Molecular Formula: C5H3N3O2 Formula Weight: 137.10 Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 5707 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00051958
Formule: C₅H₃N₃O₂
Point de fusion: >300 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051958
Numéro CAS: 5428-41-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité