N-tert-Butylacetamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08505.09EA 70.5 EUR InStock
L08505.09 L08505.18
N-tert-Butylacetamide 98%
N-tert-Butylacetamide
Formule: CH₃CONHC(CH₃)₃
MW: 115,18 g/mol
Point de fusion: 95…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038244
Numéro CAS: 762-84-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité