2-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Phthalic acid mono-tert-butyl ester
L08534.06 L08534.14
L08534.06EA 98.5 EUR InStock
L08534.06 L08534.14
2-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid 97%
2-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 33693-84-4 Molecular Formula: C12H14O4 Formula Weight: 222.24 Melting Point: 84-88° Beilstein Reference: 2263386 MDL No.: MFCD00043711
Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043711
Numéro CAS: 33693-84-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité