(R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulphoximine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08562.03 L08562.MD
L08562.03EA 226 EUR InStock
L08562.03 L08562.MD
(R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulphoximine 97%
(R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulphoximine
Purity: 97% CAS No.: 60933-65-5 Molecular Formula: C7H9NOS Formula Weight: 155.22 Melting Point: 29-31° Beilstein Reference: 5245635 Optical Rotation: -36° (c=1 in acetone) MDL No.: MFCD00151460
Formule: C₇H₉NOS
Point de fusion: 29…31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151460
Numéro CAS: 60933-65-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité