Ethyl-2,4-dimethylnicotinate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08672.06EA 199 EUR InStock
L08672.06 L08672.03
Ethyl-2,4-dimethylnicotinate 96%
Ethyl-2,4-dimethylnicotinate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C (10 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051962
Numéro CAS: 37669-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité