N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08722.03 L08722.06
L08722.03EA 31.5 EUR InStock
L08722.03 L08722.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine
Purity: 98% CAS No.: 18942-49-9 Molecular Formula: C14H19NO4 Formula Weight: 265.31 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 85-88° Beilstein Reference: 3593396 Optical Rotation: -24.5° (c=1 in ethanol) MDL No.: MFCD00063149
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
Point de fusion: 85…88 °C
Numéro MDL: MFCD00063149
Numéro CAS: 18942-49-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité