3-Benzyl-5-(2-hydroxyéthyl)-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium chlorure 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L08750.14 L08750.22
L08750.14EA 41.4 EUR InStock
L08750.14 L08750.22
3-Benzyl-5-(2-hydroxyéthyl)-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium chlorure 98%
3-Benzyl-5-(2-hydroxyéthyl)-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium chlorure
Purity: 98% CAS No.: 4568-71-2 Molecular Formula: C13H16ClNOS Formula Weight: 269.80 Melting Point: 142-145° Beilstein Reference: 3788921 MDL No.: MFCD00011959
Formule: C₁₃H₁₆ClNOS
Point de fusion: 142…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011959
Numéro CAS: 4568-71-2
EINECS: 224-947-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité