5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-one, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
L08767.06EA 151 EUR InStock
L08767.06 L08767.03
5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-one, tech.
5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-one
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point de fusion: 105…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014650
Numéro CAS: 3592-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité