4-(Dimethylamino)-4-oxobutanoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08796.06 L08796.14
L08796.06EA 67.2 EUR InStock
L08796.06 L08796.14
4-(Dimethylamino)-4-oxobutanoic acid 98%
4-(Dimethylamino)-4-oxobutanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 2564-95-6 Molecular Formula: C6H11NO3 Formula Weight: 145.16 Melting Point: 82-87° Beilstein Reference: 1762788 MDL No.: MFCD00043505
Formule: C₆H₁₁NO₃
Point de fusion: 82…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043505
Numéro CAS: 2564-95-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité