1,2-Diphenylcyclopropane mélange cis- et trans 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08833.04EA 110 EUR InStock
L08833.04 L08833.09
1,2-Diphenylcyclopropane mélange cis- et trans 97%
1,2-Diphenylcyclopropane
Formule: C₁₅H₁₄
MW: 194,28 g/mol
Point d'ébullition: 175…177 °C (14 mmHg)
Densité: 1,020
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040875
Numéro CAS: 29881-14-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité