1,2-Di(p-tolyl)ethane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L08876.06EA 143 EUR InStock
L08876.06 L08876.03
1,2-Di(p-tolyl)ethane 98%
1,2-Di(p-tolyl)ethane
Formule: C₁₆H₁₈
MW: 210,32 g/mol
Point d'ébullition: 296…298 °C (730 mmHg)
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026025
Numéro CAS: 538-39-6
Merck Index: 14,3380
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité