Ethyl-N,N-dimethyloxamate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(dimethylamino)-2-oxoacetate
L08923.14 L08923.06
L08923.14EA 70.8 EUR InStock
L08923.14 L08923.06
Ethyl-N,N-dimethyloxamate 98%
Ethyl-N,N-dimethyloxamate
Purity: 98% CAS No.: 16703-52-9 Molecular Formula: C6H11NO3 Formula Weight: 145.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4430 Boiling Point: 118-120°/10mm Beilstein Reference: 1906209 MDL No.: MFCD00015153
Formule: C₆H₁₁NO₃
MW: 145,16 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C (10 mmHg)
Densité: 1.068
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015153
Numéro CAS: 16703-52-9
EINECS: 240-755-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité