Isovaleramide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Methylbutanamide
L09072.14 L09072.06
L09072.14EA 227 EUR InStock
L09072.14 L09072.06
Isovaleramide 98%
Isovaleramide
Purity: 98% CAS No.: 541-46-8 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CONH2 Formula Weight: 101.15 Melting Point: 134-138° Boiling Point: 232° Beilstein Reference: 1740789 MDL No.: MFCD00014807
Formule: (CH₃)₂CHCH₂CONH₂
MW: 101,15 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C
Point de fusion: 134…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014807
Numéro CAS: 541-46-8
EINECS: 208-781-1
Merck Index: 14,5230
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité