DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L09077.14 L09077.22
L09077.14EA 35.4 EUR InStock
L09077.14 L09077.22
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride 99%
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 6038-19-3 Molecular Formula: C4H7NOS.HCl Formula Weight: 153.63 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 204° dec. Beilstein Reference: 3562103 MDL No.: MFCD00012724
Formule: C₄H₇NOS
MW: 153,62 g/mol
Point de fusion: ∼ 204 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00012724
Numéro CAS: 6038-19-3
EINECS: 227-923-3
Merck Index: 14,4734
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité