6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L09169.06EA 38.7 EUR InStock
L09169.06 L09169.14
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 97%
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Formule: C₈H₁₂O
MW: 124,18 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C (20 mmHg)
Densité: 0,890
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043647
Numéro CAS: 1604-28-0
EINECS: 216-507-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité