3,3',5,5'-Tétraméthylbiphényle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L09172.03EA 71.1 EUR InStock
L09172.03 L09172.06
3,3',5,5'-Tétraméthylbiphényle ≥97%
3,3',5,5'-Tétraméthylbiphényle
Formule: C₁₆H₁₈
MW: 210,32 g/mol
Point de fusion: 47…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051910
Numéro CAS: 25570-02-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité