Propargyl acrylate 96% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol 200 ppm
L09383.04EA 33.8 EUR InStock
L09383.04 L09383.09
Propargyl acrylate 96% stabilisé
Propargyl acrylate
Formule: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Point d'ébullition: 138 °C
Densité: 0,995
Point d'éclair: 43 °C (109 °F)
Numéro MDL: MFCD00078451
Numéro CAS: 10477-47-1
EINECS: 233-975-8
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité