3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L09516.03EA 63.5 EUR InStock
L09516.03 L09516.06
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid 97%
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
Formule: C₅H₄F₆O₃
MW: 226,08 g/mol
Point de fusion: 85…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040910
Numéro CAS: 1547-36-0
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité