5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L09531.03EA 58.7 EUR InStock
L09531.03 L09531.06
5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole 97%
5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole
Formule: C₇H₅N₅O₂
MW: 191,15 g/mol
Point de fusion: ∼ 223 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068729
Numéro CAS: 16687-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité