Ethyl-3-isocyanatopropionate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L09616.06EA 176 EUR InStock
L09616.06 L09616.03
Ethyl-3-isocyanatopropionate 98%
Ethyl-3-isocyanatopropionate
Formule: C₆H₉NO₃
MW: 143,142 g/mol
Point d'ébullition: 74…75 °C (4 mmHg)
Densité: 1,087
Point d'éclair: 92 °C (197 °F)
Numéro MDL: MFCD00078461
Numéro CAS: 5100-34-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité