DL-3-Phenyllactic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: DL-β-Phenyllactic acid
L09854.03 L09854.06
L09854.03EA 32.7 EUR InStock
L09854.03 L09854.06
DL-3-Phenyllactic acid ≥98%
DL-3-Phenyllactic acid
Purity: 98+% CAS No.: 828-01-3 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Odour: Odourless Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 2209791 MDL No.: MFCD00065928
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,176 g/mol
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065928
Numéro CAS: 828-01-3
EINECS: 212-580-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité