Bis(2-dimethylaminoethyl)ether 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Dimethylaminoethyl Ether, 2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethanamine)
L09884.09 L09884.18
L09884.09EA 65.5 EUR InStock
L09884.09 L09884.18
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether 98%
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether
Purity: 98% CAS No.: 3033-62-3 Molecular Formula: C8H20N2O Formula Weight: 160.26 Flash Point: 66°(151°F) Refractive Index: 1.4300 Boiling Point: 179-180° Beilstein Reference: 1739668 UN No.: UN2922 MDL No.: MFCD00059199
Formule: C₈H₂₀N₂O
MW: 160,26 g/mol
Point d'ébullition: 179…180 °C
Densité: 0.850
Point d'éclair: 66 °C (151 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059199
Numéro CAS: 3033-62-3
EINECS: 221-220-5
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité