Methyl-2-acetamidoacrylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L10049.03 L10049.06
L10049.03EA 76.6 EUR InStock
L10049.03 L10049.06
Methyl-2-acetamidoacrylate 97%
Methyl-2-acetamidoacrylate
Purity: 99% CAS No.: 35356-70-8 Molecular Formula: C6H9NO3 Formula Weight: 143.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 49-51° Boiling Point: 103-104°/8mm Beilstein Reference: 1812208 MDL No.: MFCD00013394
Formule: C₆H₉NO₃
MW: 143,14 g/mol
Point d'ébullition: 103…104 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 49…51 °C
Numéro MDL: MFCD00013394
Numéro CAS: 35356-70-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité