(S)-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride ≥98% may cont. up to ca 10% monohydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: L-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride, H-Dab-OH 2HCl, L-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride, (2S)-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride, H-Daba-OH·2HCl, (S)-(+)-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
L10093.03 L10093.06
L10093.03EA 77.2 EUR InStock
L10093.03 L10093.06
(S)-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride ≥98% may cont. up to ca 10% monohydrochloride
(S)-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 1883-09-6 Molecular Formula: C4H10N2O2.2HCl Formula Weight: 191.06 Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 5763078 Optical Rotation: +18° (c=1 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064561
Formule: C₄H₁₂Cl₂N₂O₂
MW: 191,06 g/mol
Point de fusion: ∼200 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064561
Numéro CAS: 1883-09-6
EINECS: 217-542-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité