Benzofuroxan 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L10144.09 L10144.18
L10144.09EA 49.7 EUR InStock
L10144.09 L10144.18
Benzofuroxan 98%
Benzofuroxan
Purity: 98% CAS No.: 480-96-6 Molecular Formula: C6H4N2O2 Formula Weight: 136.11 Melting Point: 67-71° Beilstein Reference: 125112 MDL No.: MFCD00005807
Formule: C₆H₄N₂O₂
Point de fusion: 67…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005807
Numéro CAS: 480-96-6
EINECS: 207-559-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité