Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L10193.14EA 122 EUR InStock
L10193.14
Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate 95%
Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate


Formule: C₇H₉F₃O₃
MW: 198,14 g/mol
Point d'ébullition: 42 °C (28 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040990
Numéro CAS: 175230-50-9
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité