2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl prop-2-enoate
L10343.03 L10343.06
L10343.03EA 34.1 EUR InStock
L10343.03 L10343.06
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate
Purity: 97% CAS No.: 356-86-5 Molecular Formula: C6H5F5O2 Formula Weight: 204.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.3360 Odour: Pungent Boiling Point: 49-50°/100mm Beilstein Reference: 1779140 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00039257
Formule: C₆H₅F₅O₂
MW: 204,10 g/mol
Point d'ébullition: 49…50 °C (100 mmHg)
Densité: 1.320
Point d'éclair: 23 °C (73 °F)
Numéro MDL: MFCD00039257
Numéro CAS: 356-86-5
EINECS: 206-608-4
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité