4-Fluoro-DL-glutamic acid érythro + thréo 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L10517.MBEA 47 EUR InStock
L10517.MB L10517.MC
4-Fluoro-DL-glutamic acid érythro + thréo 97%
4-Fluoro-DL-glutamic acid
Formule: C₅H₈FNO₄
MW: 165,12 g/mol
Point de fusion: ∼ 185 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055778
Numéro CAS: 2708-77-2
EINECS: 220-302-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité