4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine
L10625.03 L10625.06
L10625.03EA 80.1 EUR InStock
L10625.03 L10625.06
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole 97%
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 28466-21-9 Molecular Formula: C6H11N3 Formula Weight: 125.17 Melting Point: 99-105° Beilstein Reference: 110739 MDL No.: MFCD00052883
Formule: C₆H₁₁N₃
MW: 125,17 g/mol
Point de fusion: 99…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052883
Numéro CAS: 28466-21-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité