3-Methylquinoline-N-oxide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L10635.03EA 116 EUR InStock
L10635.03 L10635.MD
3-Methylquinoline-N-oxide 97%
3-Methylquinoline-N-oxide
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Point de fusion: 88…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082650
Numéro CAS: 1873-55-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité