Diethylene glycol diacrylate ≥75% stabilisé, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Diethyleneglycoldiacrylate
L10682.14 L10682.22
L10682.14EA 30.7 EUR InStock
L10682.14 L10682.22
Diethylene glycol diacrylate ≥75% stabilisé, tech.
Diethylene glycol diacrylate
Purity: 75% CAS No.: 4074-88-8 Molecular Formula: C10H14O5 Formula Weight: 214.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 94°/0.2mm Beilstein Reference: 1953711 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00014939
Formule: C₁₀H₁₄O₅
MW: 214,22 g/mol
Point d'ébullition: 94 °C (0.2 mmHg)
Densité: 1.118
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014939
Numéro CAS: 4074-88-8
EINECS: 223-791-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité