1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucofuranose
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (R)-1-((3aR,5R,6S,6aR)-6-Hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)ethane-1,2-diol
L10688.06 L10688.14
L10688.06EA 32.3 EUR InStock
L10688.06 L10688.14
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucofuranose
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
CAS No.: 18549-40-1 Molecular Formula: C9H16O6 Formula Weight: 220.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 159-160° Beilstein Reference: 82670 Optical Rotation: -13° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00063244
Formule: C₉H₁₆O₆
MW: 220,22 g/mol
Point de fusion: 159…160 °C
Numéro MDL: MFCD00063244
Numéro CAS: 18549-40-1
EINECS: 242-420-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité