4,4'-Dichlorochalcone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L10717.06 L10717.14
L10717.06EA 28.5 EUR InStock
L10717.06 L10717.14
4,4'-Dichlorochalcone ≥98%
4,4'-Dichlorochalcone
Purity: 98+% CAS No.: 19672-59-4 Molecular Formula: C15H10Cl2O Formula Weight: 277.15 Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 2331589 MDL No.: MFCD00018704
Formule: C₁₅H₁₀Cl₂O
MW: 277,15 g/mol
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018704
Numéro CAS: 19672-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité