Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L10740.03EA 62.7 EUR InStock
L10740.03 L10740.06
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₅H₉NO₂S·HCl
MW: 183,656 g/mol
Point de fusion: ∼ 158 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068022
Numéro CAS: 50703-06-5
EINECS: 256-726-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité