1-Pyrenecarboxaldehyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L10835.06EA 74.7 EUR InStock
L10835.06 L10835.14
1-Pyrenecarboxaldehyde 99%
1-Pyrenecarboxaldehyde
Formule: C₁₇H₁₀O
MW: 230,27 g/mol
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004139
Numéro CAS: 3029-19-4
EINECS: 221-196-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité