Methyl-2,2-dimethylacetoacetate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 2,2-dimethylacetoacetate
L10917.03 L10917.06
L10917.03EA 44.4 EUR InStock
L10917.03 L10917.06
Methyl-2,2-dimethylacetoacetate 99%
Methyl-2,2-dimethylacetoacetate
Purity: 99% CAS No.: 38923-57-8 Molecular Formula: C7H12O3 Formula Weight: 144.17 Refractive Index: 1.4205 Boiling Point: 72-74°/15mm Beilstein Reference: 1753940 MDL No.: MFCD00026232
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 72…74 °C (15 mmHg)
Densité: 0.999
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026232
Numéro CAS: 38923-57-8
EINECS: 254-189-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité