Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-4-(methylthio)butyrate 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L11000.06EA 66.8 EUR InStock
L11000.06
Methyl-4-(methylthio)butyrate 96%
Methyl-4-(methylthio)butyrate


Formule: CH₃S(CH₂)₃CO₂CH₃
MW: 148,23 g/mol
Point d'ébullition: 114…115 °C (40 mmHg)
Densité: 1,036
Point d'éclair: 72 °C (161 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009849
Numéro CAS: 53053-51-3
EINECS: 258-328-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité