6-Aminocoumarin hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11168.03 L11168.06
L11168.03EA 75.6 EUR InStock
L11168.03 L11168.06
6-Aminocoumarin hydrochloride 97%
6-Aminocoumarin hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 63989-79-7 Molecular Formula: C9H7NO2.HCl Formula Weight: 197.62 Melting Point: 260° dec. Beilstein Reference: 3698955 MDL No.: MFCD00082671
Formule: C₉H₇NO₂·HCl
Point de fusion: >260 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082671
Numéro CAS: 63989-79-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité