Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromoindoxyl diacetate ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific

L11189.03EA 134 EUR InStock
L11189.03
5-Bromoindoxyl diacetate ≥98%
5-Bromoindoxyl diacetate


Formule: C₁₂H₁₀BrNO₃
MW: 296,13 g/mol
Point de fusion: 122…125 °C
Numéro MDL: MFCD00005799
Numéro CAS: 33588-54-4
EINECS: 251-584-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité