Pyranine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11252.06 L11252.14
L11252.06EA 49.2 EUR InStock
L11252.06 L11252.14
Pyranine
Pyranine
CAS No.: 6358-69-6 Molecular Formula: C16H7Na3O10S3 Formula Weight: 524.39 Beilstein Reference: 4107272 MDL No.: MFCD00037575
Formule: C₁₆H₇Na₃O₁₀S₃
MW: 524,371 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037575
Numéro CAS: 6358-69-6
EINECS: 228-783-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité