Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-5-nitrophthalimide 95%

Fournisseur: Thermo Scientific

L11308.03EA 125 EUR InStock
L11308.03
4-Chloro-5-nitrophthalimide 95%
4-Chloro-5-nitrophthalimide


Formule: C₈H₃ClN₂O₄
MW: 226,58 g/mol
Point de fusion: 198…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052331
Numéro CAS: 6015-57-2
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité