4-Chlorocinnamamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L11406.06EA 230 EUR InStock
L11406.06 L11406.03
4-Chlorocinnamamide 97%
4-Chlorocinnamamide
Formule: C₉H₈ClNO
MW: 181,62 g/mol
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017147
Numéro CAS: 18166-64-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité