N-Benzylacrylamide 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11450.03EA 47.2 EUR InStock
L11450.03 L11450.06
N-Benzylacrylamide 96%
N-Benzylacrylamide
Formule: CH₂=CHCONHCH₂C₆H₅
MW: 161,21 g/mol
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015333
Numéro CAS: 13304-62-6
EINECS: 603-701-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité