4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, 3,5-Dihydroxysorbic acid d-lactone, 2-hydroxy-6-methyl-pyran-4-one
L11457.14 L11457.22
L11457.14EA 67.1 EUR InStock
L11457.14 L11457.22
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Purity: 98% CAS No.: 675-10-5 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Melting Point: ca 186° dec. Beilstein Reference: 113815 MDL No.: MFCD00006641
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Point de fusion: ∼ 186 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006641
Numéro CAS: 675-10-5
EINECS: 211-619-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité