3-Hydroxyphenylacetylene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Ethynylphenol
L11523.03 L11523.06
L11523.03EA 97.3 EUR InStock
L11523.03 L11523.06
3-Hydroxyphenylacetylene 97%
3-Hydroxyphenylacetylene
Purity: 97% CAS No.: 10401-11-3 Molecular Formula: C8H6O Formula Weight: 118.14 Refractive Index: 1.5870 Boiling Point: 231° Beilstein Reference: 2076613 MDL No.: MFCD00078347
Formule: C₈H₆O
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 231 °C
Densité: 1.09
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078347
Numéro CAS: 10401-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité